安全性情報
93102
Supelco
Furocoumarin Mix
16 components in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
This product is suitable for the Furocoumarins quantification method developed by the IFRA.
アプリケーション
  • Bacterial Photomutagenicity Testing: Research on bacterial photomutagenicity testing utilized a furocoumarin mix to distinguish between direct, enzyme-mediated, and light-induced genetic alterations, highlighting its critical role in genetic toxicity studies (Utesch and Splittgerber, 1996).
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Psoralen
    5-Methoxypsoralen, phyproof® Reference Substance
    8-Methoxypsoralen
    Isopimpinellin
    Oxypeucedanin
    Oxypeucedanin hydrate
    Byakangelicin, phyproof® Reference Substance
    Biacangelicin
    (±)-Heraclenin
    8-geranyloxypsoralen
    Bergamottin
    Imperatorin
    Isoimperatorin
    Phellopterin
    6′,7′-Epoxybergamottin
    6´,-7´-Dihydroxybergamottin
    すべて表示 (16)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93102-1ML-BULK:
93102-BULK:
93102-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)