Merck
P8399
Sigma-Aldrich
ソラレン
≥99% (HPLC)
別名:
6,7-フラノクマリン, 7H-フロ[3,2-g]ベンゾピラン-7-オン, フィクシン, フロ[3,2-g]クマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6O3
CAS番号:
分子量:
186.16
Beilstein:
152784
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
蛍光検出
λex 335 nm; λem 460 nm (pH 7.0)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
InChI Key
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ソラレンは以下の用途に使用されています。
  • in-situハイブリダイゼーション研究のための二本鎖RNAの架橋剤として
  • 魚鱗のメラニン保有細胞におけるメラニン分散効果の試験に
  • 骨芽細胞の細胞増殖アッセイにおいてその刺激効果を試験するために
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の標準物質として
核酸の構造と機能を調べるための光化学試薬。
生物化学的/生理学的作用
ソラレンは線状型フラノクマリンに属します。インターカレートし、DNAの鎖間架橋を誘導します。UVに曝露されると、ソラレンが励起され、共有結合の形成によりDNAとの不可逆的なインターカレーションが引き起こされます。このソラレン紫外線A光(PUVA)の特性は、皮膚疾患や皮膚T細胞性リンパ腫の治療に利用されます。しかし、ソラレンを使用すると、ソラレン光反応生成物(POP)の生成による肝毒性 や細胞傷害性につながります。骨粗鬆症の治療に役立つ場合があります
特徴および利点
本製品は、アポトーシス研究のページに記載されています。アポトーシ関連製品について、さらにご覧になるにはClick hereをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8399-25MG-PW:
P8399-VAR:
P8399-BULK:
P8399-10MG-PW:
P8399-100MG:
P8399-5MG:
P8399-10MG:
P8399-100MG-PW:
P8399-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Psoralidin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0932
Psoralidin
Bakuchicin phyproof® Reference Substance
PHL89578
Bakuchicin
ベルガモチン analytical standard
Supelco
01338
ベルガモチン
In vitro responses of fish melanophores to lyophilized extracts of Psoralea corylifolia seeds and pure psoralen
Ali SA, et al.
Pharmaceutical biology, 49(4), 422-427 (2011)
The mitochondrial effects of novel apoptogenic molecules generated by psoralen photolysis as a crucial mechanism in PUVA therapy
Caffieri S, et al.
Blood, 109(11), 4988-4994 (2007)
Psoralen induced liver injury by attenuating liver regenerative capability
Zhou W, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 1179-1179 (2018)
Psoralen and ultraviolet a light treatment directly affects phosphatidylinositol 3-kinase signal transduction by altering plasma membrane packing
Van Aelst B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(47), 24364-24376 (2016)
Psoralen stimulates osteoblast proliferation through the activation of nuclear factor-kappaB-mitogen-activated protein kinase signaling
Li F, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 14(3), 2385-2391 (2017)
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.