アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)=CCC1=C(C=C(OC2=O)C(C(OC3=C4)=C2C3=CC=C4O)=C1)O
InChI
1S/C20H16O5/c1-10(2)3-4-11-7-14-17(9-15(11)22)25-20(23)18-13-6-5-12(21)8-16(13)24-19(14)18/h3,5-9,21-22H,4H2,1-2H3
InChI Key
YABIJLLNNFURIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0932-VAR:
SML0932-5MG:
SML0932-BULK:
SML0932-25MG:
試験成績書(COA)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.