product name
トリオキシサレン, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white
mp
229-231 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
蛍光検出
λex 269 nm; λem 445 nm in methanol
λex 321 nm; λem 445 nm (bound to DNA in Tris, pH 8.1)
オーガナイザー
Valeant
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc2cc3C(C)=CC(=O)Oc3c(C)c2o1
InChI
1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
InChI Key
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- to induce small deletion mutations in worms
- in combination with ultraviolet A (UVA)
- to induce interstrand crosslinks (ICLs) in DNA
- for the preparation and photoactivation of trimethyl psoralen
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T6137-BULK:
T6137-1G:
T6137-VAR:
T6137-100MG:
T6137-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.