Merck
1417001
USP
8-メトキシソラレン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
8-MOP, 9-メトキシフロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン, アンモイジン, キサントトキシン, メトキサレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O4
CAS番号:
分子量:
216.19
Beilstein:
196453
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methoxsalen
メーカー/製品名
USP
mp
148-150 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChI Key
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
8-メトキシソラレン(8-MOP)と紫外線A(UV-A)照射の組み合わせはDNAへのモノ付加および鎖環架橋を誘導するため、DNA修復機構および組換え機構の研究に用いられます。正常なヒトメラニン培養細胞を8-メトキシソラレンで処理したところ、紫外線A(UV-A)を照射すると、8-メトキシソラレン-リン脂質-光付加体が形成されました。これは、ジアシルグリセロ-ルの代替として、無細胞系でタンパク質キナ-ゼCを活性化できる可能性があります。8-MOPは精製組換えシトクロムP450に対する不活性化剤です。また、[Ca2+]の上昇抑制によって、サブスタンスP活性化ラット腹膜マスト細胞からのサブスタンスP誘導性ヒスタミン遊離を阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1417001-200MG:
試験成績書(COA)