Merck
223689
Sigma-Aldrich
ビス(ベンゾニトリル)パラジウム(II)クロリド
greener alternative
95%
別名:
ジクロロビス(フェニルシアニド)パラジウム, ジクロロビス(ベンゾニトリル)パラジウム, ジクロロビス(ベンゾニトリル)パラジウム(II), ニ塩化ジベンゾニトリルパラジウム, ニ塩化パラジウムビス(ベンゾニトリル), ビス(フェニルニトリル)ジクロロパラジウム, ビス(ベンゾニトリル)ジクロロパラジウム(II), ビス(ベンゾニトリル)パラジウム(II)クロリド, ベンゾニトリル、パラジウム錯体, 塩化パラジウム(II)ビス(ベンゾニトリル)錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CN)2PdCl2
CAS番号:
分子量:
383.57
Beilstein:
3981730
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
131 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
WXNOJTUTEXAZLD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(ベンゾニトリル)パラジウム(II)クロリドは、スズキクロスカップリング反応において触媒として使用される配位化合物です。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ビス(ベンゾニトリル)塩化パラジウム(II)は、以下の触媒として使用できます:
  • 末端オレフィンのワッカー酸化と得られたイミンの移動水素化による、より環境に配慮したアミン合成
  • クロスカップリング反応およびα-O-グリコシド化
形式的な末端オレフィンの逆マルコフニコフ型ヒドロアミノ化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
223689-VAR:
223689-BULK:
223689-250MG:4548173118444
223689-1G:4548173118437
223689-10G:4548173118420
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brandon P Schuff et al.
Organic letters, 9(16), 3173-3176 (2007-07-10)
A novel method for palladium-catalyzed stereoselective formation of alpha-O-glycosides has been developed. This strategy relies on the palladium-biaryl phosphine catalyst-glycal donor complexation to control the anomeric selectivity. It does not depend on the nature of the protecting groups on the
Wei Shi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (23), 2342-2344 (2007-09-12)
A direct alkynylation of readily available alpha-halo esters and amides with high yields is described herein; a distinct switch from diyne formation to alkynylation products was attained under neutral conditions.
Catalysts of Suzuki Cross-Coupling Based on Functionalized Hyper-cross-linked Polystyrene: Influence of Precursor Nature
Nemygina N, et al.
Organic Process Research & Development, 20(8), 1453-1460 (2019)
Synthesis, 803-803 (1992)
Shih-Chieh Yeh et al.
Polymers, 11(12) (2019-12-11)
A crucial polymer intermediate, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)cyclopentyl]-phenol (bisphenol CP), was developed from dicyclopentadiene (DCPD), a key byproduct of the C5 fraction in petrochemicals. On the basis of bisphenol CP, a diamine, 4,4'-((cyclopentane-1,1-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))-dianiline (cyclopentyl diamine; CPDA) was subsequently obtained through a nucleophilic substitution