Merck
365947
Sigma-Aldrich
(2,2′-ビピリジン)ジクロロパラジウム(II)
別名:
2,2'-ビピリジルパラジウムジクロリド, 2,2'-ビピリジンパラジウムジクロリド, ジクロロ(2,2'-ビピリジン)パラジウム, ビス(2,2'-ビピリジン)パラジウムジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8Cl2N2Pd
CAS番号:
分子量:
333.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pd/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
MUNARLQNCCGPQU-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
365947-BULK:
365947-1G:
365947-250MG:
365947-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)