Merck
771384
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate
別名:
Pd(OTf)2(dippp)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H26F6O6P2PdS2
CAS番号:
分子量:
817.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
169-183 °C
SMILES記法
[Pd++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2CHF3O3S.Pd/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*(H,5,6,7);/q;;;+2/p-2
InChI Key
MIGUMLGJSGTNOK-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate can be used as a catalyst to synthesize phenanthridines by the reaction between 2-halogeno-N-Ms arylamines and benzyl halides/sulfonates via nucleophilic substitution followed by C-H functionalization and aromatization reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771384-250MG:
771384-BULK:
771384-1G:
771384-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent Trends in the Synthesis and Mechanistic Implications of Phenanthridines
Talukdar V, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis (2021)
Recent Trends in the Synthesis and Mechanistic Implications of Phenanthridines
Talukdar V, et al.
advanced synthesis and catalysis (2021)