Merck
69850
Sigma-Aldrich
酸化モリブデン(VI)
puriss. p.a., 99.5%
別名:
三酸化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoO3
CAS番号:
分子量:
143.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.5%
フォーム:
powder
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
mp
795 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
NH4+: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI Key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molybdenum(VI) oxide (MoO3) is an acidic metal(VI) oxide. It is widely employed in selective oxidation reactions. Its temperature-programmed reduction has been reported. Kinetics and mechanism of its reduction in the presence of hydrogen, propene, butene-1 and CO has been investigated. It is reduced to metal upon reaction with hydrogen at high temperatures.
アプリケーション
Molybdenum(VI) oxide (MoO3) has been used as a starting material for the deposition of Mo (Molybdenum) over the MgO-330 and MgO-500 supports by employing methanol as solvent.
LAMOX高速イオン伝導体と超伝導体の前駆体です。
注目すべき三元還元酸化モリブデン、Pr4Mo9O18の固相合成に使用されます。その構造にはこれまで知られていなかったMo7、Mo13 、Mo19 クラスターが含まれています。この新しいクラスターを含む製品は、低バンドギャップ半導体です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69850-VAR:
69850-RSAMPLE:
69850-BULK:
69850-500G:
69850-100G:4548173360355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 509-509 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 224-224 (1994)
Temperature-programed reduction of molybdenum (VI) oxide and molybdenum (IV) oxide.
Arnoldy P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 89(21), 4517-4526 (1985)
Kinetics and mechanism of molybdenum (VI) oxide reduction.
Sloczynski J.
Journal of Solid State Chemistry, 118(1), 84-92 (1995)
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)