アッセイ
99.5%
フォーム
powder
粒径
−325 mesh
SMILES記法
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
InChI Key
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399531-BULK:
399531-50G:4548173958590
399531-250G:
399531-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック