アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
5.0 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.025 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
詳細
数量
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357227-1EA-PW:
357227-1EA:
357227-BULK:
357227-VAR:
357227-5.8G-PW:
357227-5.8G:
357227-19.1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.