アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
数量
150×150 mm(約49.5 g)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
349178-5.5G:
349178-25CM2:
349178-49.5G:
349178-VAR:
349178-25CM2-PW:
349178-225CM2-PW:
349178-225CM2:
349178-5.5G-PW:
349178-49.5G-PW:
349178-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.