Merck
NIST423
酸化モリブデン(VI)
NIST® SRM® 423
別名:
三酸化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoO3
CAS番号:
分子量:
143.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 1 pouch x 60 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
XRF: suitable
mp
795 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI Key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a molybdenum oxide (MoO3) concentrate from a commercial mining and refining process. SRM 423 is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental methods of analysis. A unit of SRM 423 consists of one pouch containing approximately 60 g of powder. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 423_cert
SRM 423_SDS
アプリケーション
LAMOX高速イオン伝導体と超伝導体の前駆体です。
注目すべき三元還元酸化モリブデン、Pr4Mo9O18の固相合成に使用されます。その構造にはこれまで知られていなかったMo7、Mo13 、Mo19 クラスターが含まれています。この新しいクラスターを含む製品は、低バンドギャップ半導体です。
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Copper (Cu), Molybdenum (Mo)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Lead (Pb), Acid-Insoluble Residue, Silver (Ag), Bismuth (Bi), Carbon (C), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Sodium (Na), Rhenium (Re), Sulfur (S), Antimony (Sb), Vanadium (V), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST423:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)