分子量
average Mn 25,000-50,000
品質水準
mp
>300 °C
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.2 eV
OLEDデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
ITO/PEDOT:PSS/PVK:FIr6 (10 wt%)/TPBI/CsF:Al
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6 wt%)/Bphen/LiF:Al
Mw/Mn
~2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
InChI Key
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
368350-5G:
368350-VAR:
368350-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック