Merck
654558
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)-anilin
97%
別名:
4-(2-Thienyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NS
CAS番号:
分子量:
175.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
74-78 °C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H9NS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H,11H2
InChI Key
WPNWHSQJRALLBJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654558-BULK:
654558-VAR:
654558-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)