Merck
M54503
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)aniline
97%
別名:
4-(Methylmercapto)aniline, 4-Aminothioanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
139.22
Beilstein:
774506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.639 (lit.)
bp
272-273 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M54503-5G:
M54503-VAR:
M54503-1G:
M54503-BULK:
M54503-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)