Merck
638501
Sigma-Aldrich
2-(Ethylthio)ethylamine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2SCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
105.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4900
bp
159-160 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C
官能基
amine
thioether
SMILES記法
CCSCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-2-6-4-3-5/h2-5H2,1H3
InChI Key
HJCTVUWPHAZTLI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
638501-BULK:
638501-5G:
638501-VAR:
638501-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)