Merck
238414
Sigma-Aldrich
1,3-ジヨードプロパン
99%, contains copper as stabilizer
別名:
トリメチレンジヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
I(CH2)3I
CAS番号:
分子量:
295.89
Beilstein:
1731117
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.642 (lit.)
bp
111-113 °C/31 mmHg (lit.)
密度
2.576 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICCCI
InChI
1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI Key
AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The adsorption of 1,3-diiodopropane on a molybdenum-aluminum alloy thin film formed on dehydroxylated alumina has been studied.
アプリケーション
1,3-Diiodopropane has been used in the preparation of synthetically challenging bridged 1,2,4,5-tetraoxanes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238414-25G:4548173987132
238414-BULK:
238414-VAR:
238414-100G:4548173987125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feng Gao et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(25), 12555-12571 (2006-06-28)
The adsorption of C3 hydrocarbons propylene, 1-iodopropane, and 1,3-diiodopropane is studied in ultrahigh vacuum on a molybdenum-aluminum alloy formed by molybdenum hexacarbonyl reaction with a planar alumina film grown on a Mo(100) substrate. Carbon-iodine bond scission occurs below approximately 200
Shyamala Pillai et al.
Journal of fluorescence, 22(4), 1021-1032 (2012-03-28)
A variety of contemporary analytical platforms, utilized in technical and biological applications, take advantage of labeling the objects of interest with fluorescent tracers-compounds that can be easily and sensitively detected. Here we describe the synthesis of new fluorescent quinoline and
Gemma L Ellis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1720-1724 (2008-02-05)
Here we present an efficient route into synthetically challenging bridged 1,2,4,5-tetraoxanes. The key to the success of this route is the use of H(2)O(2) and catalytic I(2) to form the gem-dihydroperoxide followed by a Ag(2)O mediated alkylation using 1,3-diiodopropane. Using