アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI Key
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,4-Dichlorobutane is extensively used in the synthesis of a variety of ligands, including commonly used 1,1′-(1,4-butanediyl)bis(imidazole) (bbi), to prepare coordination polymers and metal-organic frameworks (MOFs). It can also be used a reagent in the synthesis of natural products such as spiro[4.5]-δ-damascone.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D59100-VAR:
D59100-1L:
D59100-250G:
D59100-250ML:
D59100-50G:
D59100-BULK:
D59100-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Four new coordination polymers of Cu (II) with 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole).
Polyhedron, 23(4), 553-559 (2004)
Structures of metal-organic networks based on flexible 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole-2-phenyl) ligand.
CrystEngComm, 10(5), 565-572 (2008)
A porous supramolecular architecture from a copper (II) coordination polymer with a 3D four-connected 86 net.
Inorganic Chemistry, 42(23), 7531-7534 (2003)
Synthesis and Olfactory Properties of a 6??Silasubstituted ?Spiro [4.5]?δ?Damascone?.
Chemistry?A European Journal , 23(19), 4590-4596 (2017)