アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
色
light brown to gray-brown
mp
244 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)CNc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(11)12/h1-4,9-10H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
WRUZLCLJULHLEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H51507-25G:
H51507-5G:
H51507-VAR:
H51507-BULK:
Chirality, 29(6), 315-324 (2017-04-20)
Chiral solid membranes of cellulose, sodium alginate, and hydroxypropyl-β-cyclodextrin were prepared for chiral dialysis separations. After optimizing the membrane material concentrations, the membrane preparation conditions and the feed concentrations, enantiomeric excesses of 89.1%, 42.6%, and 59.1% were obtained for mandelic