Merck
H1430000
D-α-(4-Hydroxy-phenyl)glycine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-Hydroxy-D-phenylglycine, Cefadroxyl impurity A, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
167.16
Beilstein:
2210998
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefprozil
メーカー/製品名
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI Key
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ᴅ-α-(4-Hydroxy-phenyl)glycine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2