Merck
1098050
USP
Cefprozil (Z)-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido)-8-oxo-3-(1Z)-propenyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, cis-Cefprozil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19N3O5S · H2O
CAS番号:
分子量:
407.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefprozil
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1[C@H]2N(C(=C(C1)\C=C/C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C18H19N3O5S.H2O/c1-2-3-10-8-27-17-13(16(24)21(17)14(10)18(25)26)20-15(23)12(19)9-4-6-11(22)7-5-9;/h2-7,12-13,17,22H,8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26);1H2/b3-2-;/t12-,13-,17-;/m1./s1
InChI Key
ALYUMNAHLSSTOU-HERYOFLYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefprozil (Z)-Isomer USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cefprozil
  • Cefprozil for Oral Suspension
  • Cefprozil Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)