アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI Key
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534927-5G:
534927-VAR:
534927-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)