Merck
05-1000X
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4
clone 4A4, Upstate®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A4, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer)
詳細
タンパク質のリン酸化を調節するメカニズムとして特定したのは、1950年代半ばのフィッシャーとクレブスによる研究で、彼らは後に1992年のノーベル賞を受賞しました。細胞分裂、タンパク質合成、転写調節、神経伝達など、多様な細胞プロセスを調節する主要なメカニズムです。任意の基質の定常状態でのリン酸化は、キナーゼとホスファターゼの相反する活性に支配されます。現在では、すべての真核細胞タンパク質の3分の1がリン酸化され、そのリン酸化の大部分(95%以上)はセリン残基とトレオニン残基で生じると考えられています。
特異性
すべての動物種由来のセリンリン酸化タンパク質
免疫原
KLH結合リン酸化セリン
アプリケーション
抗リン酸化セリン抗体クローン4A4はリン酸化セリンに対する抗体で、WB、IF、FC、IH(P)、ELISAで使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
一般的な翻訳後修飾
品質
カリンクリンA/オカダ酸処理済みヒトA431がん細胞ライセートでのイムノブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
検出されるセリンリン酸化タンパク質の分子量に依存します。
物理的形状
50 µL PBS溶液、0.05%アジ化ナトリウム、30%グリセロール含有
フォーマット:精製
プロテインG-Sepharoseクロマトグラフィー
保管および安定性
-20℃で出荷日から2年間保存できます。
製品を最大限回収するために、キャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。製品を凍結融解してしまった場合は、2~8°Cで13,000 x gで10分間遠心してください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
05-1000X:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Avital Mendelson et al.
JCI insight, 4(16) (2019-08-23)
The complex process of platelet formation originates with the hematopoietic stem cell, which differentiates through the myeloid lineage, matures, and releases proplatelets into the BM sinusoids. How formed platelets maintain a low basal activation state in the circulation remains unknown.
SCF(Fbxw15) mediates histone acetyltransferase binding to origin recognition complex (HBO1) ubiquitin-proteasomal degradation to regulate cell proliferation.
Zou, C; Chen, Y; Smith, RM; Snavely, C; Li, J; Coon, TA; Chen, BB; Zhao, Y; Mallampalli, RK
The Journal of Biological Chemistry null
Ying Yang et al.
Chemistry & biodiversity, 19(11), e202200333-e202200333 (2022-09-24)
N6-Methyladenosine (m6A), one of the post-transcriptional modifications of RNA, is important in hepatocellular carcinoma (HCC). However, the mechanism of its regulation remains elusive. We here show that exposure of HCC cells to sulfatide significantly reduced the total mRNA m6A modification.
Vic Hart et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 147(10), 2893-2912 (2021-06-18)
In this study, two novel alternative splice variants of HER2, named HER2-PI9 and HER2-I12, were identified in breast cancer cell lines and breast tumour tissues. Whilst HER2-P19 arises from the inclusion of an 117 bp cassette-exon of intron 9 of HER2
Mario A Acuña et al.
The Journal of clinical investigation, 126(7), 2547-2560 (2016-06-09)
Diminished inhibitory neurotransmission in the superficial dorsal horn of the spinal cord is thought to contribute to chronic pain. In inflammatory pain, reductions in synaptic inhibition occur partially through prostaglandin E2- (PGE2-) and PKA-dependent phosphorylation of a specific subtype of