Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
AB1603
Sigma-Aldrich
抗ホスホセリン抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-Phospho Serine Antibody, Phosphorylation Inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer)
詳細
さまざまな細胞外シグナルに対する細胞応答は、細胞内タンパク質のリン酸化または脱リン酸化を介して生じます。 異常なタンパク質リン酸化は、種々の形態の癌、免疫系機能不全および循環器疾患を含む数多くの疾患の進行に関与するおそれがあります。 タンパク質リン酸化のこのような変化は、抗ホスホセリンまたは抗ホスホトレオニン抗体で標識された細胞の免疫細胞化学的マッピングによって検出でき、また細胞内状態、電気生理学的状態、または行動状態の変化と関連付けることができます。
特異性
ホスホセリン、ペプチジルホスホセリン、およびセリン-リン酸化タンパク質を認識します。ATP、ホスホチロシン、ペプチジルホスホトレオニン、およびセリンとは交差反応しません。 遊離ホスホトレオニンとは若干の交差反応性を示します。 ホスビチンおよびαカゼインなどの既知のリンタンパク質とはすぐに反応します。抗ホスホセリンの反応性は動物種に依存しません。
抗ホスホセリンは動物種に依存しません。
免疫原
キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)でコンジュゲートされたホスホセリンコンジュゲート。
アプリケーション
免疫沈降(組織抽出物):
前回ロットの10~20 μgの抗pS/mgタンパク質を使用しました。
これにより、抽出物に含まれるすべてのホスホセリンタンパク質が免疫沈降されることにご注意ください。標的タンパク質のみを含む精製タンパク質抽出物を使用する場合は、抗体の量を5 μg/500 μL抽出物まで削減する必要があります。最適な濃度は、実験により決定してください。
ELISA(キナーゼアッセイ):
前回ロットのこの抗体を1:250~1:500希釈で使用しました。
免疫組織染色:
前回ロットのこの抗体を1:50希釈で使用しました。
抗体はすべてのホスホセリンを検出するため、リン酸化セリンタンパク質またはペプチドを使用すれば抗体染色を阻害できます。
一般に、10 M過剰なペプチドがトリスベースのバッファーに使用されます。
ウェスタンブロッティング:
1:500希釈の前回のロットを使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ホスホセリン抗体は、ホスホセリンのレベルを検出します。また、ELISA、IH、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
一般的な翻訳後修飾
品質
NGF処理済みPC12ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのNGF処理済みPC12ライセートでセリンリン酸化タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
検出されるセリンリン酸化タンパク質の分子量に依存します。
物理的形状
50%グリセロールを含むバッファー中の精製ウサギ血清。
ホスホセリンアフィニティークロマトグラフィー
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月間、-20°Cで安定です。 輸送中に、密封された製品バイアル内に少量の製品が付着することがあります。200 uL以下の容量の製品については、容器のキャップに付いた液体を除去するために、バイアルの硬い表面を軽くたたくか、またはバイアルを卓上遠心分離機に短時間かけることが推奨されます。
アナリシスノート
コントロール
NIH 3T3細胞(+/- TPA)、K562細胞、およびEGF-刺激A431細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1603:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel high throughput biochemical assay to evaluate the HuR protein-RNA complex formation.
D'Agostino, VG; Adami, V; Provenzani, A
Testing null
A Crohn's disease-associated NOD2 mutation suppresses transcription of human IL10 by inhibiting activity of the nuclear ribonucleoprotein hnRNP-A1.
Noguchi, E; Homma, Y; Kang, X; Netea, MG; Ma, X
Nature Immunology null
Liangzhen Jiang et al.
PloS one, 8(8), e72289-e72289 (2013-08-27)
Polo-like kinase 1 (Plk1) is a highly conserved Ser/Thr kinase in eukaryotes and plays a critical role in various aspects of the cell cycle. Plk1 exerts its multiple functions by phosphorylating its substrates. In this study, we found that Plk1
Bon-Hun Koo et al.
The Journal of biological chemistry, 287(27), 22643-22653 (2012-05-12)
Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) functions in diverse biological processes through the degradation of extracellular and non-extracellular matrix molecules. Because of its potential for tissue damage, there are several ways to regulate MMP-2 activity, including gene expression, compartmentalization, zymogen activation, and enzyme
Hongbin Zhang et al.
EMBO reports, 16(10), 1378-1393 (2015-08-26)
Brown adipose tissue (BAT) dissipates chemical energy as heat and can counteract obesity. MicroRNAs are emerging as key regulators in development and disease. Combining microRNA and mRNA microarray profiling followed by bioinformatic analyses, we identified miR-455 as a new regulator