安全性情報
AB1607
Sigma-Aldrich
抗ホスホトレオニン抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Phospho-Threonine Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr)
詳細
タンパク質のリン酸化と脱リン酸化は、真核細胞のタンパク質機能の修飾に関わる基本機序です。リン酸化は、正常細胞では稀な翻訳後事象ですが、ホスホチロシン、ホスホセリン、またはホスホトレオニン(p-tyr/p-ser/p-thr)が媒介するさまざまな活性化過程を経ると、リン酸化細胞タンパク質の量が数倍に増加します。EGF、PDGFおよびインスリン受容体系などの多くのシグナル伝達経路には、リガンドがこれらの受容体と結合した時点で特定のtyr/ser/thr残基をリン酸化するtyr/ser/thrキナーゼが含まれています。T細胞抗原受容体複合体または一部の造血成長因子に対する受容体は、これらのリン酸化関連キナーゼを刺激するおそれがあり、ウイルスのがん遺伝子によって形質転換された細胞には、リン酸化tyr/ser/thrレベルの上昇が見られます。
特異性
抗ホスホトレオニン抗体は動物種に依存しません。
直接競合的ELISA法(抗原捕捉)により、ホスホトレオニンに対する特異性が決定されました。Ly-pT-Gly-HRP(0.2 μg/100 μL/ウェル)の抗ホスホトレオニン抗体(0.5 μg/100 μL/ウェル)コーティングマイクロプレートへの結合は、2~10 μg/mLの抗ホスホトレオニン抗体の添加によって、95%阻害されます。 ホスホセリン、ホスホチロシンまたはトレオニンで、濃度1 mg/mLまで阻害しても、明らかな阻害はなかった。 抗体AB1607は、ホスホトレオニン、ペプチジルホスホトレオニン、トレオニンリン酸化タンパク質を認識します。
免疫原
キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)を結合したホスホトレオニンコンジュゲートおよびホスビチン
アプリケーション
ELISA(キナーゼ分析)
濃度0.5 μg/mLでELISAに使用できます。
免疫沈降:
IPで使用できます。
免疫組織染色(パラフィン):
代表的な画像が得られています。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗ホスホトレオニン抗体はホスホトレオニンに対する抗体であり、ELISA、IH(P)、IP、WBで使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
一般的な翻訳後修飾
品質
カリクリン/オカダ酸処理したHEK293ライセートのウェスタンブロッティングで日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:500で使用、10 μgのカリクリン/オカダ酸処理HEK293ライセートのホスホトレオニンを検出できます。
物理的形状
イムノアフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、PBSバッファー溶液、50%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈液として-20℃で受領日から1年間安定です。
取り扱いに関する推奨事項:
受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1607:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yang Yang et al.
Frontiers in genetics, 13, 941171-941171 (2022-07-09)
BACKGROUND: Schizophrenia is a severe mental disorder with high heritability, and cognitive dysfunction is one of the core features. Growing evidence suggests the genetic risk of schizophrenia may contribute to cognitive impairments. The variant rs1635 (nucleotide sequence: c.455C>A; amino acid
Jing-Jing Zhou et al.
Circulation research, 131(4), 345-360 (2022-07-22)
Hypertension is a common and serious adverse effect of calcineurin inhibitors, including cyclosporine and tacrolimus (FK506). Although increased sympathetic nerve discharges are associated with calcineurin inhibitor-induced hypertension, the sources of excess sympathetic outflow and underlying mechanisms remain elusive. Calcineurin (protein
Andrée-Anne Hudon Thibeault et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 195, 105470-105470 (2019-09-12)
Serotonin reuptake inhibitors (SRIs) are currently the main molecules prescribed to pregnant women that suffer from depression. Placental cells are exposed to SRIs via maternal blood, and we have previously shown that SRIs alter feto-placental steroidogenesis in an in vitro
Jiman He et al.
Biochemical and biophysical research communications, 397(3), 513-519 (2010-06-03)
Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 (PTEN) is a tumor suppressor gene that is frequently mutated in brain, uterine, and prostate cancers. The protein phosphatase activity is poorly defined. We demonstrate that insulin stimulates phosphorylation of tyrosine and
Haixin Chang et al.
Biology of reproduction, 85(2), 296-305 (2011-03-11)
Hyperactivation, a swimming pattern of mammalian sperm in the oviduct, is essential for fertilization. It is characterized by asymmetrical flagellar beating and an increase of cytoplasmic Ca(2+). We observed that some mouse sperm swimming in the oviduct produce high-amplitude pro-hook