Merck
931837
Sigma-Aldrich
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole]
greener alternative
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H28N2O2
CAS番号:
分子量:
484.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N1=C(O[C@H]([C@H]1c7ccccc7)c6ccccc6)C5(CC5)C2=N[C@@H]([C@@H](O2)c4ccccc4)c3ccccc3
InChI Key
UAXGHJCFHMQPBJ-XAZDILKDSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis. The copper-ligand complex has been shown to catalyze reactions of symmetric diaziridines with enol diazo compounds.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931837-500MG:
931837-100MG:
931837-VAR:
931837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic Desymmetric Cycloaddition of Diaziridines with Metalloenolcarbenes: The Role of Donor-Acceptor Cyclopropenes
Zheng H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 58, 12502-12506 (2019)