Merck
ALD00558
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
別名:
Baran cyclobutylation reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8F2O2S
分子量:
230.23
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane can be used as a cyclobutylation agent to introduce bicyclobutane group onto a variety of amines and thiols without affecting other functional groups.
アプリケーション
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclobutane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on strain-release amination.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1-((3, 5-Difluorophenyl) sulfonyl) bicyclo [1.1. 0] butane
Lopchuk JM and Baran PS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-3 (2001)
関連コンテンツ
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.