グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
48-50 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
InChI Key
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1,1-ジブロモ-2,2-ビス(クロロメチル)シクロプロパンは、ハロゲン化シクロプロパン誘導体です。3-クロロ-2-(クロロメチル)-1-プロペンから合成されることが報告されています。Szeimies法による[1.1.1]プロペランの合成中に中間体として形成されます。
アプリケーション
1,1-ジブロモ-2,2-ビス(クロロメチル)シクロプロパンは、[1.1.1]-プロペランおよび((3-エチニルビシクロ[1.1.1]ペンタン-1-イル)エチニル)トリメチルシランの合成の出発物質として使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393665-10G:
393665-BULK:
393665-VAR:
393665-1G:
393665-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Concerning the synthesis of [1.1. 1] propellane.
Chemische Berichte, 122(2), 397-398 (1989)
Journal of the American Chemical Society, 135(25), 9366-9376 (2013-06-04)
The rod-like molecule bis((4-(4-pyridyl)ethynyl)bicyclo[2.2.2]oct-1-yl)buta-1,3-diyne, 1, contains two 1,4-bis(ethynyl)bicyclo[2.2.2]octane (BCO) chiral rotators linked by a diyne fragment and self-assembles in a one-dimensional, monoclinic C2/c centrosymmetric structure where two equilibrium positions with large occupancy imbalance (88% versus 12%) are identified on a
[1.1. 1] Propellane: Reaction with Singlet Dihalocarbene.
Bull. Korean Chem. Soc., 19(3), 367-369 (1998)
Improved Preparations of 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene and 1, 1-Dibromo-2, 2-bis (chloromethyl) cyclopropane: Intermediates in the Synthesis of [1.1. 1] Propellane.
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4666-4668 (1995)