Merck
424765
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリス(トリフルオロメチル)ベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(CF3)3
CAS番号:
分子量:
282.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
120 °C/750 mmHg (lit.)
密度
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F9/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16,17)18/h1-3H
InChI Key
ZMAUHKSOLPYPDB-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,3,5-トリス(トリフルオロメチル)ベンゼンは三置換ベンゼンです。ベンゼン-1,3,5-トリカルボン酸とSF4を反応させて合成されました。報告によると、1,3,5-トリス(トリフルオロメチル)ベンゼンは非麻酔性であり、痙攣性を示します。その蒸気吸収スペクトルと、対応する溶液スペクトルが調査されています。メチルリチウムとの反応は、半経験的反応モデリングを使用して分析されています。
アプリケーション
1,3,5-トリス(トリフルオロメチル)ベンゼンは、ビス(2,4,6-トリス(トリフルオロメチル)フェニル)クロロプニクチン合成の出発物質として使用されました。
n-ブチルリチウムと二酸化炭素の反応で2,4,6-トリス(トリフルオロメチル)安息香酸を合成し、n-ブチルリチウムによる直接金属化でリチオ誘導体を合成するための出発原料として使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424765-BULK:
424765-VAR:
424765-1G:
424765-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New Aspects of the Chemistry of 2,4,6-tris(trifluoromethyl) benzoic acid and related compounds.
Filler R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(1), 99-105 (1991)
Unusual reactivity of poly (trifluoromethyl) benzenes. Semiempirical reaction modelling.
Koroniak H, et al.
Journal of Molecular Structure, 351, 187-195 (1995)
Brooker S, et al.
Organometallics, 11(1), 192-195 (1992)
The Near Ultraviolet Absorption Spectra of 1,4 Bis-(Trifluoromethyl) Benzene and 1,3,5 Tris-(Trifluoromethyl) Benzene.
Cooper CD and Noegel FW.
J. Chem. Phys. , 20(12), 1903-1907 (1952)
Synthesis and Characterization of Bis(2,4,6-tris(trifluoromethyl) phenyl) Derivatives of Arsenic and Antimony: X-ray Crystal Structures of As(RF)2Cl, Sb(RF)2Cl, and Sb(RF)2OSO2CF3.
Burford N, et al.
Organometallics, 19(2), 152-155 (2000)