Merck
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
別名:
α,α-Difluorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6F2
CAS番号:
分子量:
128.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.458
密度
1.138 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
phenyl
SMILES記法
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.9 °F
引火点(℃)
35.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
753165-BULK:
753165-VAR:
753165-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)