Merck
ALD00504
Sigma-Aldrich
1-Bicyclo[1.1.1]pentylamine hydrochloride
別名:
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride, Propellamine, Propellamine HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10ClN
CAS番号:
分子量:
119.59
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
256-261 °C
SMILES記法
[H]Cl.[H]C1(C2)CC2(N)C1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c6-5-1-4(2-5)3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI Key
LQKLVOWNBKJRJE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 1-Bicyclo[1.1.1]pentylamine hydrochloride can be used to synthesize bisbicyclo[1.1.1]pentyldiazene.
  • It is used as a precursor in the synthesis of a potent quinolone antibacterial agent, U-87947E.
  • It can also be used to prepare bicyclo[1.1.1]pentane-derived azides for click chemistry applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00504-BULK:
ALD00504-250MG:
ALD00504-1G:
ALD00504-VAR:
ALD00504-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of bisbicyclo [1.1. 1] pentyldiazene. The smallest bridgehead diazene.
Hossain MT and Timberlake JW
The Journal of Organic Chemistry, 66(19), 6282-6285 (2001)
U-87947E, a protein quinolone antibacterial agent incorporating a bicyclo [1.1. 1] pent-1-yl (BCP) subunit.
Barbachyn MR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3(4), 671-676 (1993)
Bicyclo [1.1. 1] pentane-Derived Building Blocks for Click Chemistry.
Kokhan SO, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2017(43), 6450-6456 (2017)
関連コンテンツ
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.