Merck
ALD00560
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10F2O2S
分子量:
244.26
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC(F)=CC(F)=C1)(C23CCC2C3)=O
InChI
1S/C11H10F2O2S/c12-8-3-9(13)5-10(4-8)16(14,15)11-2-1-7(11)6-11/h3-5,7H,1-2,6H2
InChI Key
IZBMPDKWKGIJQD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on Strain-release amination.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.