Merck
931861
Sigma-Aldrich
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole]
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20N2O2
CAS番号:
分子量:
356.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
アプリケーション
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931861-BULK:
931861-500MG:
931861-VAR:
931861-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper(I)-catalyzed highly enantioselective [3+3]-cycloaddition of ?-alkyl enoldiazoacetates with nitrones
Dong K, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 7, 1653-1657 (2020)