クローン
PT-66, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using phosphotyrosine conjugated to BSA
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human platelets
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting,
- immunofluorescence,
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radio immunoassay (RIA)
- immunoaffinity isolation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P5872-25UL:
P5872-200UL:
P5872-VAR:
IRO97845:
P5872-BULK:
試験成績書(COA)