Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
05-368
Sigma-Aldrich
抗リン酸化Ser/Thr-Pro MPM-2抗体
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
別名:
Phospho-Ser/Thr Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
MPM-2, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer/pThr)
詳細
この抗体は、有糸分裂中にリン酸化される多様なタンパク質を認識します。
M(有糸分裂)期に入ると、多くのタンパク質はM期促進因子(MPF)によって直接的または間接的にリン酸化されます。MPM2モノクローナル抗体は、M期真核細胞の50を超えるタンパク質上に存在するリン酸化アミノ酸含有エピトープ(LTPLKドメインとFTPLQドメインを含むペプチド)に結合します。
特異性
リン酸化されたセリンまたはトレオニンを、その後にプロリンが存在する場合に認識します。
免疫原
有糸分裂ヒトHeLa細胞質ゾルライセート
アプリケーション
抗リン酸化Ser/Thr-Pro MPM-2抗体は、リン酸化Ser/Thr-Pro(別名:有糸分裂タンパク質2)を検出するマウスモノクローナル抗体です;ELISA、IHC、IP、WBで検証済み。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
細胞周期、DNA複製および修復
品質
コルセミド処理ヒトHeLaがん細胞を用いたイムノブロッティングにより日常的に評価済み
ターゲットの説明
検出するタンパク質によって異なります
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製プロテインG免疫グロブリン、30%グリセロール、0.105 M塩化ナトリウム、0.035%アジ化ナトリウム(保存剤)を含有する0.07 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から2年間です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
対照
コルセミドで処理したHeLa細胞ライセートまたは3.7%パラホルムアルデヒドで固定したA431有糸分裂細胞
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-368:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S A Innocente et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(5), 2147-2152 (1999-03-03)
The p53 tumor suppressor controls multiple cell cycle checkpoints regulating the mammalian response to DNA damage. To identify the mechanism by which p53 regulates G2, we have derived a human ovarian cell that undergoes p53-dependent G2 arrest at 32 degrees
Cyclin E controls Drosophila female germline stem cell maintenance independently of its role in proliferation by modulating responsiveness to niche signals.
Ables, ET; Drummond-Barbosa, D
Development null
J Cobb et al.
Developmental biology, 205(1), 49-64 (1999-01-12)
Little is known about the timing of meiotic prophase events during spermatogenesis in the mouse or how these events are related to cell-cycle progression. This work was designed to test hypotheses about the timing and biochemical correlates of developmental acquisition
Human papillomavirus type 16 E7 oncoprotein engages but does not abrogate the mitotic spindle assembly checkpoint.
Yu, Y; Munger, K
Virology null
Inhibitor-2 induced M-phase arrest in Xenopus cycling egg extracts is dependent on MAPK activation.
Arian Khandani,Mahmood Mohtashami,Anne Camirand
Cellular & Molecular Biology Letters null