安全性情報
SAB5700550
Sigma-Aldrich
Anti-pan-Phospho-Serine antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
0.32mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pan pSer)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700550-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)