クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
rat, human
濃度
1.51 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pan pSer/pThr)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701877-100UL:
試験成績書(COA)