Merck
660124
Sigma-Aldrich
4,4'-ビス(N-カルバゾリル)-1,1'-ビフェニル
greener alternative
97%
別名:
4,4'-ビス(9-カルバゾリル)-1,1'-ビフェニル, 4,4-N,N'-ジカルバゾール-1,1'-ビフェニル, CBP, DCBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H24N2
CAS番号:
分子量:
484.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
281-285 °C
軌道エネルギー
HOMO 6 eV 
LUMO 2.9 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/HMPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100 Cd/m2
  • Max. EQE: 9 %
ITO/MoO3/CBP/CBP:Ir(ppy)2(acac) (6%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: ~100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 24.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.65 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/niBr/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. EQE: 0.3 %
  • Turn-On Voltage: 4.5 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/CBP:Ir(piq)3 (6 wt%)/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8.1 %
  • Turn-On Voltage: 5.9 V
ITO/TAPC/CBP:FIrpic (6%)/PO14/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 12.5 %
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
InChI Key
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品を実現するカテゴリに属しており、「エネルギー効率のための設計」に準拠しています。正孔輸送有機材料は、吸収層との完全なエネルギーレベルの整合が可能なため、効率的な電荷収集ができますが、周囲条件では劣化しやすいです。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
4,4′-ビス(N-カルバゾリル)-1,1′-ビフェニルは、高効率赤色OLEDおよびエレクトロルミネセンス性デンドリック複合体に使用される正孔輸送物質です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
660124-1G:
660124-BULK:
660124-5G:
660124-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wang, X.;
SPIE Proc., 5632, 53-65 (2005)
Song, Y-H.;
Advances in Functional Materials, 14, 1221-1226 (2004)
Dmitry Kolosov et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(33), 9945-9954 (2002-08-15)
Four different 1,8-naphthalimide derivatives were examined in phosphorescent organic light emitting diodes (OLEDs), i.e., 1,8-naphthalimide, N-phenyl-1,8-naphthalimide, N-2,6-dibromophenyl-1,8-naphthalimide (niBr), and bis-N,N-1,8-naphthalimide. Photoluminescence from all four naphthalimides have violet-blue fluorescence and phosphorescent bands between 550 and 650 nm (visible at 77 K).
J M Gajer et al.
Oncogenesis, 4, e137-e137 (2015-02-11)
We have previously described novel histone acetyltransferase (HAT) inhibitors that block neuroblastoma cell growth in vitro. Here we show that two selected pyridoisothiazolone HAT inhibitors, PU139 and PU141, induce cellular histone hypoacetylation and inhibit growth of several neoplastic cell lines
Rafael T Krmar et al.
American journal of hypertension, 28(4), 459-468 (2014-11-12)
Casual blood pressure (CBP) is considered a reliable proxy for cardiovascular health. Although the auscultatory technique is the reference standard method for measuring CBP, oscillometric devices are increasingly being used in children. We sought to establish oscillometric CBP normative standards
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。