Merck
751464
Sigma-Aldrich
ビス[2-(4,6-ジフルオロフェニル)ピリジナト-C2,N](ピコリナト)イリジウム(III)
97%
別名:
F2Irpic, FIrpic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H16F4IrN3O2
CAS番号:
分子量:
694.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
330-335 °C
軌道エネルギー
HOMO 5.8 eV 
LUMO 2.9 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 19200 Cd/m2
  • Max. EQE: 9.7 %
  • Turn-On Voltage: 3.9 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 29500 Cd/m2
  • Max. EQE: 8.8 %
  • Turn-On Voltage: 3.5 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 15500 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 3.5 V
SMILES記法
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](OC(=O)c3ccccn3)c4cc(F)cc(F)c4-c5ccccn5
InChI
1S/2C11H6F2N.C6H5NO2.Ir/c2*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h2*1-4,6-7H;1-4H,(H,8,9);/q;;;+1/p-1
InChI Key
CTOBHCLNNFAQNN-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Firpicは、ライトブルーのヘテロレプティックな三重項エミッターです。本材料は通常、OLEDにおいてテトラアリールシランや共役長の短いカルバゾール誘導体などのホストマトリックスにドーピングされ、優れた量子効率を示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751464-250MG:
751464-VAR:
751464-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cai, X.Y.; Padmaperuma, A.B.; Sapochak, L.S.; Vecchi, P.A.; Burrows, P.E.
Applied Physics Letters, 92, 083308-083308 (2008)
Suppression of efficiency roll off in blue phosphorescent organic light-emitting devices using double emission layers with additional carrier-transporting material
Lee, M.; Lin, J.; Chu, M.; et al.
Applied Physics Letters, 94, 083506-083506 (2009)
Fluorine cleavage of the light blue heteroleptic triplet emitter FIrpic
Sivasubramaniam V, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(7), 640-649 (2009)
High-triplet-energy tri-carbazole derivatives as host materials for efficient solution-processed blue phosphorescent devices
Jiang, W.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4918 - 4926 (2011)
Phenylcarbazole-dipyridyl triazole hybrid as bipolar host material for phosphorescent OLEDs
Hung, W.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 22, 5410-5418 (2012)