アッセイ
96%
形状
powder
λmax
347 nm
蛍光検出
λem 480 nm in chloroform
SMILES記法
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChI Key
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682594-VAR:
682594-250MG:
682594-BULK:
682594-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。