Merck
688096
Sigma-Aldrich
トリス[2-フェニルピリジナート-C2,N]イリジウム(III)
97%
別名:
Ir(ppy)3, イリジウム, トリス[2-(2-ピリジニル-κN)フェニル-κC]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H24IrN3
CAS番号:
分子量:
654.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
fac-Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
光触媒活性化
425 nm
蛍光検出
λex 340 nm; λem 512 nm in chloroform
軌道エネルギー
HOMO 5.6 eV 
LUMO 3 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Max. EQE: 15 %
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 300000 Cd/m2
  • Max. EQE: 19 %
  • Turn-On Voltage: 2.6 V
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
InChI Key
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス-(2-フェニルピリジン)イリジウム[Ir(ppy)3]は重金属錯体です。[Ir(ppy)3]は電気リン光材料の合成に最もよく用いられる前駆体分子であり、この材料は続いて有機発光ダイオード(OLED)に使用されます。緑色発光と、1に近い高いリン光量子収率をもたらします。
アプリケーション
Stephensonにより、可視光存在下のヨウ化アルキル、アルケニル及びアリールの還元に見事に使用されています。分子内還元的環化も本触媒によって行われました。
不活性化されたヨウ化アルキル、アルケニル及びアリールを、可視光を介するフリーラジカル反応に関与させます。
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)などと共に使用できます。
さらに詳しい情報につきましては、Corey Stephenson教授のProfessor and Product Portalをご確認ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
688096-VAR:
688096-250MG:
688096-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Theoretical study on the absorption spectra of fac-Ir (ppy) 3 in the amorphous phase of organic electro-luminescent devices.
Asada T, et al.
Research on Chemical Intermediates, 35(8-9), 851-863 (2009)
Tuning the emission of cyclometalated iridium complexes by simple ligand modification
Ifor DW, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(1), 80-83 (2003)
High-efficiency, low-voltage phosphorescent organic light-emitting diode devices with mixed host
Kondakova, M.; Pawlik, T.; Young, R.; et al.
Journal of Applied Physics, 104, 094501-094501 (2008)
Highly efficient, single-layer organic light-emitting devices based on a graded-composition emissive layer
Holmes, R. J.; et al.
Applied Physics Letters, 97, 083308-083308 (2010)
High-efficiency organic electrophosphorescent devices with tris(2-phenylpyridine)iridium doped into electron-transporting materials
Adachi, C.; ea al.
Applied Physics Letters, 77, 904-904 (2000)
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
関連コンテンツ
Research in the Stephenson lab focuses upon the development of new chemical methods which enable the activation of chemical bonds under mild reaction conditions.