Merck
694924
Sigma-Aldrich
トリス[2-フェニルピリジナート-C2,N]イリジウム(III)
sublimed grade
別名:
Ir(ppy)3, イリジウム, トリス[2-(2-ピリジニル-κN)フェニル-κC]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H24IrN3
CAS番号:
分子量:
654.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
品質水準
形状
powder
損失
0.5% loss on heating, 359°C (typical, TGA)
転移温度
transition temp 437.6 °C (typical, DSC)
λmax
282 nm
蛍光検出
λex 305 nm; λem 507 nm in chloroform
軌道エネルギー
HOMO 5.6 eV 
LUMO 3 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Max. EQE: 15 %
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 300000 Cd/m2
  • Max. EQE: 19 %
  • Turn-On Voltage: 2.6 V
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
InChI Key
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有機ELデバイス用リン光材料(緑色)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694924-VAR:
694924-250MG:
694924-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-efficiency, low-voltage phosphorescent organic light-emitting diode devices with mixed host
Kondakova, M.; Pawlik, T.; Young, R.; et al.
Journal of Applied Physics, 104, 094501-094501 (2008)
Highly efficient, single-layer organic light-emitting devices based on a graded-composition emissive layer
Holmes, R. J.; et al.
Applied Physics Letters, 97, 083308-083308 (2010)
High-efficiency organic electrophosphorescent devices with tris(2-phenylpyridine)iridium doped into electron-transporting materials
Adachi, C.; ea al.
Applied Physics Letters, 77, 904-904 (2000)
Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence
Forrest, S. R.; et al.
Applied Physics Letters, 75, 4-4 (1999)
A highly efficient universal bipolar host for blue, green, and red phosphorescent OLEDs.
Ho-Hsiu Chou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(22), 2468-2471 (2010-05-07)
資料
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
Organic Semiconductor Laser Materials
すべて表示
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。