Merck
900538
Sigma-Aldrich
Ir(p-F-ppy)3
別名:
(OC-6-22)-Tris[5-fluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]iridium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H21F3IrN3
CAS番号:
分子量:
708.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder or chunks
品質水準
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
光触媒活性化
465 nm
SMILES記法
[Ir]741([NH]8=CC=CC=C8c9c7cc(cc9)F)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cc(cc6)F)[NH]2=CC=CC=C2c3c1cc(cc3)F
InChI Key
ZQIVPBRTCYGMPT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ir(p-F-ppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900538-100MG:
900538-VAR:
900538-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)