Merck
900953
Sigma-Aldrich
3TPYMB
greener alternative
sublimed
別名:
3,3′,3′′-[ボリリダイントリス(2,4,6-トリメチル-3,1-フェニレン)]トリス[ピリジン], トリ[3-(3-ピリジル)メシチル]ボラン, トリス(2,4,6-トリメチル-3-(ピリジン-3-イル)フェニル)ボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H42BN3
CAS番号:
分子量:
599.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。電子を伝達する化学的機能性を有する電子伝達有機材料は、OLEDデバイスの電子伝達層として使用されます。 詳細はこちらをクリックしてください。
有機発光ダイオード(OLED)における電子輸送と正孔遮断材料。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900953-VAR:
900953-BULK:
900953-500MG:
900953-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Ting-An Lin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(32), 6976-6983 (2016-06-09)
Extremely efficient sky-blue organic electroluminescence with external quantum efficiency of ≈37% is achieved in a conventional planar device structure, using a highly efficient thermally activated delayed fluorescence emitter based on the spiroacridine-triazine hybrid and simultaneously possessing nearly unitary (100%) photoluminescence
Yi-Jiun Shiu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(9), 3017-3021 (2016-01-30)
The electron positive boron atom usually does not contribute to the frontier orbitals for several lower-lying electronic transitions, and thus is ideal to serve as a hub for the spiro linker of light-emitting molecules, such that the electron donor (HOMO)
Ben Yiu-Wing Wong et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(1), 302-305 (2016-11-30)
A new class of cyclometalated tetradentate alkynylgold(III) complexes has been successfully synthesized by post-synthetic modification. Through the judicious design and choice of pincer ligands, post-synthetic cyclization could be achieved to produce the robust and structurally rigid class of tetradentate gold(III)
資料
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。