Merck
663239
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]benzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H39N3
CAS番号:
分子量:
621.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
184-188 °C
SMILES記法
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3cc(cc(c3)N(c4ccccc4)c5cccc(C)c5)N(c6ccccc6)c7cccc(C)c7
InChI
1S/C45H39N3/c1-34-16-13-25-40(28-34)46(37-19-7-4-8-20-37)43-31-44(47(38-21-9-5-10-22-38)41-26-14-17-35(2)29-41)33-45(32-43)48(39-23-11-6-12-24-39)42-27-15-18-36(3)30-42/h4-33H,1-3H3
InChI Key
HKDGIZZHRDSLHF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663239-10G:
663239-1G:
663239-BULK:
663239-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)