Merck
RAB0429
Sigma-Aldrich
Human PAI-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 35 pg/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SERPINE1(5054)
詳細
The Human PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1) ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human PAI-1 in serum, plasma, cell culture supernatants. PAI-1 is 45kDa serine proteinase inhibitor. It inhibits plasmogen activator and affects the fibrinolytic process, as a result of which it leads to thrombosis. Reduced fibrinolysis is observed in ischemic heart disease. While elevated PAI-1 levels are noticed in myocardial infarction. PAI-1 is associated with various physiological processes including wound healing, sepsis, insulin resistance, obesity, atherosclerosis, tumor angiogenesis, bone remodeling, asthma, rheumatoid arthritis, glomerulonephritis and chronic stress.
免疫原
Recombinant Human PAI-I
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
María Paniagua-Sancho et al.
American journal of nephrology, 52(9), 714-724 (2021-09-15)
Acute kidney injury (AKI) is a threatening, multiaetiological syndrome encompassing a variety of forms and damage patterns. AKI lacks sufficiently specific diagnostic tools to evaluate the distinct combination of pathophysiological events underlying each case, which limits personalized and optimized handling.
Pleiotropic functions of plasminogen activator inhibitor-1
Lijnen, HR
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(1), 35-45 (2005)
Jessica Perugini et al.
Scientific reports, 12(1), 8331-8331 (2022-05-19)
To establish whether obesity involves activation of endogenous ciliary neurotrophic factor (CNTF) signalling, we evaluated its plasma levels in patients with obesity and correlated its values with the major clinical and haematological indices of obesity, insulin resistance and systemic inflammation.
Brain Edema XI: Proceedings of the 11th International Symposium, 277-277 (1999)
Gui Yang et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 133(6), 1702-1708 (2014-04-05)
The functions of regulatory T (Treg) cells are important in immunity, and the regulatory mechanisms of Treg cell activities are not fully understood yet. We sought to investigate the role of insulin-like growth factor (IGF) 2 in the upregulation of