グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
μh ≈ 3.0 x 10-4 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 1.0 x 10-8 cm2 V−1 s−1
アッセイ
≥99% (HPLC)
損失
0.5% TGA, > 410 °C (weight loss)
mp
299 °C
溶解性
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmax
293 nm±5 nm in THF
326 nm±5 nm in THF
蛍光検出
λem 385 nm±10 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.4 eV
SMILES記法
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
InChI
1S/C54H36N4/c1-7-19-49-43(13-1)44-14-2-8-20-50(44)56(49)40-31-25-37(26-32-40)55(38-27-33-41(34-28-38)57-51-21-9-3-15-45(51)46-16-4-10-22-52(46)57)39-29-35-42(36-30-39)58-53-23-11-5-17-47(53)48-18-6-12-24-54(48)58/h1-36H
InChI Key
AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932434-VAR:
932434-1G:
932434-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)