Merck
328057
Sigma-Aldrich
4,4′-ジブロモベンジル
90%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCOC6H4Br
CAS番号:
分子量:
368.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
mp
224-226 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
InChI Key
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
4,4′-Dibromobenzil was used in preparation of 5,5′-bis -(4-bromo-phenyl)-3-methyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′- bis -(4-bromo-phenyl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′-bis-(4-bromo-phenyl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione and 5,5′-bis -(4-chloro-phenyl)-3-ethyl imidazolidine-2,4-dione. It was also used in synthesis of novel quinoxaline-based sensitizers for dye-sensitized solar cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328057-BULK:
328057-VAR:
328057-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A rapid and efficient microwave-assisted synthesis of hydantoins and thiohydantoins.
Muccioli GG, et al.
Tetrahedron, 59(8), 1301-1307 (2003)
Dong Wook Chang et al.
Organic letters, 13(15), 3880-3883 (2011-06-28)
Novel quinoxaline-based organic sensitizers using vertical (RC-21) and horizontal (RC-22) conjugation between an electron-donating triphenylamine unit and electron-accepting quinoxaline unit have been synthesized and used for dye-sensitized solar cells (DSSCs), leading to the relatively high power conversion efficiencies of 3.30