アプリケーション
Cd化合物の毒性と世界中の該当する規制により、これらのInP/ZnS量子ドットは、消費者の用途にとってより望ましい代替品となります。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Lungs, Respiratory system
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
776777-2ML-KC:
776777-5ML:4548173332635
776777-VAR:
776777-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
今日注目されているペロブスカイト太陽電池に繋がる、色素増感太陽電池(DSSC)にペロブスカイト化合物を用いた初期の事例を、韓国のNam-Gyu Park教授に紹介していただきました。
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。